Merck
56197
Supelco
3-Hydroxypicolsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-HPA, 3-Hydroxypyridin-2-carboxylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
Beilstein:
118954
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
chemische Klasse(n) des Analyten
oligonucleotides, oligosaccharides
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
213-218 °C (lit.)
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
InChIKey
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Hydroxypicolsäure (3-HPA) ist ein Matrixmaterial, das bei der auf Matrix-assistierter Laser-Desorption-Ionisierung (MALDI) basierenden Massenspektroskopie (MS) zur Analyse von großen Biomolekülen und zur Quantifizierung von Oligonukleotiden verwendet wird.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Sonstige Hinweise
3-Hydroxypicolsäure wurde in einer Studie zur Isolierung und Charakterisierung von Chinolin abbauenden Bakterien in unterirdischen Sedimenten verwendet.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gas-phase diagnostics and LIF-imaging of 3-hydroxypicolinic acid MALDI-matrix plumes
Puretzky AA and Geohegan DB
Chemical Physics Letters, 286(5-6), 425-432 (1998)
K Tang et al.
Nucleic acids research, 23(16), 3126-3131 (1995-08-25)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometry was used to analyze short DNA duplex probes with one strand immobilized on solid supports (straptavidin-coated magnetic beads or controlled pore glass beads). Only the non-immobilized strand could be detected. Partial denaturation
P Juhasz et al.
Carbohydrate research, 270(2), 131-147 (1995-04-30)
Molecular weights of heparin-derived oligosaccharides ranging from disaccharides to hexadecasaccharides have been determined by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. While these compounds ionize poorly or not at all when used as such, a strong signal can be obtained
H Suzuki et al.
Analytical chemistry, 69(22), 4554-4559 (1998-01-07)
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS), has been used for structure characterization of 1-aminopyrene-3,6,8-trisulfonate (APTS)-derivatized oligosaccharides previously separated by capillary electrophoresis (CE). The resolved components were first isolated by employing an automated high-resolution fraction collector. Using on-probe sample
Isolation and characterization of quinoline-degrading bacteria from subsurface sediments.
Applied and Environmental Microbiology, 55 (4), 1029-1032 (1989)