Merck
70990
Supelco
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
Beilstein:
3271427
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans, peptides, proteins
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL, clear
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES String
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChIKey
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure (α-CHCA) wird häufig als Matrix verwendet, um die Ionisierung von Peptiden und Proteinen in einer Matrix-assistierten Laser-Desorption-Ionisierung (MALDI) mit kombiniertem Flugzeitanalysen(TOF)-Massenspektrometer (TOF, Time of Flight) zu ermöglichen.
Anwendung
α-CHCA wird als Matrix für einen verbesserten Nachweis des Verdaus von schwachen Proteinkonzentrationen in MALDI-TOF verwendet.
Sonstige Hinweise
Matrixsubstanz, die in MALDI-MS(Matrix-assistierte Laser-Desorption-Ionisierung-MS)-Peptidanalysen in der Proteomik verwendet wird.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
S.D. Patterson, V. Katta
Analytical Chemistry, 66, 3729-3729 (1994)
Bin Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 23-31 (2010-04-17)
Studies in mice and guinea pigs have shown that albumin is a new biomarker of organophosphorus toxicant (OP) and nerve agent exposure. Our goal was to determine whether OP-labeled albumin could be detected in the blood of humans exposed to
J Gobom et al.
Analytical chemistry, 73(3), 434-438 (2001-02-24)
We present a new MALD1 sample preparation technique for peptide analysis using the matrix alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (CHCA) and prestructured sample supports. The preparation integrates sample purification, based on the affinity of microcrystalline CHCA for peptides, thereby simplifying the analysis of
Xiangping Zhu et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 14(4), 298-307 (2004-01-13)
Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (alpha-CHCA) as a matrix facilitates the ionization of proteins and peptides in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer. The matrix itself also ionizes and so do its sodium and potassium adducts. Matrix clusters and metal
Yifei Zhong et al.
Journal of neurochemistry, 150(1), 74-87 (2019-05-12)
Soluble oligomers of the 42-amino acid amyloid beta (Aβ42) peptide are highly toxic and suspected as the causative agent of synaptic dysfunction and neuronal loss in Alzheimer's disease (AD). Previously, we have shown that a small, D-amino acid Aβ42-oligomer interacting