Merck
G0750
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Galactose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724619
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% glucose
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Anwendung
Anwendungsbereiche von Galactose:
  • als Komponente von Galactosyltransferase-Markierungspuffer
  • als Zusatzstoff in MRS-Bouillon zum Wachstum von thermophilen Milchsäurebakterien
  • zur Einleitung der Expression von Uncoupling-Protein (UCP) in Hefetransformanten
Biochem./physiol. Wirkung
Galactose ist ein einfaches Monosaccharid, das als Energiequelle und wesentliche Komponente von Glycolipiden und Glycoproteinen fungiert. Galactose trägt durch seine Konvertierung zu Glucose mittels der Enzyme, die den Leloir-Weg bilden, zum Energiestoffwechsel bei. Defekte in den diese Proteine codierenden Genen führen zu der Stoffwechselstörung Galaktosämie.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D L Murdza-Inglis et al.
The Journal of biological chemistry, 269(10), 7435-7438 (1994-03-11)
The uncoupling protein is one of a family of mitochondrial transport proteins involved in energy metabolism. It dissipates oxidative energy to generate heat, either by catalyzing proton transport directly or by catalyzing fatty acid anion transport, thus enabling fatty acids
K W Turner et al.
Applied and environmental microbiology, 45(6), 1932-1934 (1983-06-01)
The ability to ferment galactose is a major characteristic which can be used to differentiate Lactobacillus helveticus (galactose positive) from Lactobacillus lactis and Lactobacillus bulgaricus (galactose negative). In milk cultures, galactose-positive strains produced d- and l-lactic acid with little galactose
Zu-Hong He et al.
Redox biology, 28, 101364-101364 (2019-11-16)
Inflammation is a self-defense response to protect individuals from infection and tissue damage, but excessive or persistent inflammation can have adverse effects on cell survival. Many individuals become especially susceptible to chronic-inflammation-induced sensorineural hearing loss as they age, but the
Inge E Krabbendam et al.
Cell death & disease, 11(4), 263-263 (2020-04-25)
Metabolic flexibility is an essential characteristic of eukaryotic cells in order to adapt to physiological and environmental changes. Especially in mammalian cells, the metabolic switch from mitochondrial respiration to aerobic glycolysis provides flexibility to sustain cellular energy in pathophysiological conditions.
Luke E Formosa et al.
Cell reports, 31(3), 107541-107541 (2020-04-23)
Mitochondrial complex I harbors 7 mitochondrial and 38 nuclear-encoded subunits. Its biogenesis requires the assembly and integration of distinct intermediate modules, mediated by numerous assembly factors. The mitochondrial complex I intermediate assembly (MCIA) complex, containing assembly factors NDUFAF1, ECSIT, ACAD9