77081
α-Cyano-4-fluor-zimtsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Cyano-p-fluor-zimtsäure, 2-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-2-propensäure, FCCA, NSC 638135
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Funktionsklasse(n) des Analyten
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
chemische Klasse(n) des Analyten
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
Methode(n)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Löslichkeit
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChIKey
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)