MABN2292
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone 4F10
clone 4F10, from rat
Synonym(e):
NRG1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-derived factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRG1(3084)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 in HEK293 cells transfected with Type I NRG1 and Type III NRG1 and treated with BACE inhibitor.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit