MABN1837
Anti-AGE Antibody, Carboxy-Methyl Lysine Antibody, clone 6C7
clone 6C7, from mouse
Synonym(e):
N(epsilon)-(carboxymethyl) lysine, CML, AGE-CML, N-epsilon-CML, AGE-CML (6C7) Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected AGE, Carboxy-Methyl Lysine in kidney tissue of mice fed high AGE diets.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1