AP504A
Anti-Human-IgG-γ-Ketten-Antikörper der Ziege, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from goat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Sekundär- & Kontrollantikörper
Für Dual-Labeling adsorbierte Sekundärantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1