Merck
11383213001
Roche
NBT
4-Nitro blue tetrazolium chloride, solution
Synonym(e):
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Qualitätsniveau
Assay
>95%
Form
solution
Mol-Gew.
Mr 817.7
Verpackung
pkg of 3 mL (300 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
NBT ist eine chromogene, lösliche Substanz. Es ist ein Substrat der alkalischen Phosphatase (AP) und wird bei Aktivierung zu einem indigofarbenen/violetten Farbstoff umgewandelt.
Anwendung
  • Immunhistozytochemie
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
  • Kolonie- und Plaque-Hybridisierung
  • In-situ-Hybridisierung
Physikalische Form
Lösung (100 mg/mL) in 70 % Dimethylformamid (DMF) (v/v). Die Farbe der NBT-Lösung kann je nach verwendeter Charge zwischen gelb und braun liegen.
Hinweis: Die Farbe beeinträchtigt nicht die Qualität oder die Funktion des Reagenz. In einigen Fällen kann es zu Ausfällungen kommen, die sich leicht lösen lassen, indem das Substrat kurz auf 37 °C erwärmt wird.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung der Färbelösung
  • Diese Lösung vor der Verwendung stets frisch herstellen! Für alle Anwendungen außer dem DIG-System: 50 μL der NBT-Lösung und 37,5 μL BCIP zu 10 mL 0,1 M Tris-HCl, pH 9,5 (20 °C), 0,1 M NaCl, 0,05 M MgCl2 zugeben.
  • Für DIG-System-Anwendungen: 50 μL der NBT-Lösung und 37,5 μL BCIP zu 10 mL 0,1 M Tris-HCl, pH 9,5 (20 °C), 0,1 M NaCl zugeben.
  • Hinweis: Dem DIG-Detektionspuffer kein MgCl2 zugeben, weil dies nach dem Detektionsverfahren zu einem gefleckten Hintergrund auf der Membran führen könnte. Alkalische Phosphatase erfordert kein Mg2+.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F
Flammpunkt (°C)
75 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefan Dhein
Practical Methods in Cardiovascular Research (2006)
Jingwen Niu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(45), 17691-17709 (2013-11-08)
The long-standing doctrine regarding the functional organization of the direct dorsal column (DDC) pathway is the "somatotopic map" model, which suggests that somatosensory afferents are primarily organized by receptive field instead of modality. Using modality-specific genetic tracing, here we show
J Omar Yáñez-Cuna et al.
Genome research, 22(10), 2018-2030 (2012-04-27)
The regulation of gene expression is mediated at the transcriptional level by enhancer regions that are bound by sequence-specific transcription factors (TFs). Recent studies have shown that the in vivo binding sites of single TFs differ between developmental or cellular
Zoe Crane-Smith et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 595744-595744 (2021-04-20)
Enhancers that are conserved deep in evolutionary time regulate characteristics held in common across taxonomic classes. Here, deletion of the highly conserved Shh enhancer SBE2 (Shh brain enhancer 2) in mouse markedly reduced Shh expression within the embryonic brain specifically
Jinlong Chen et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 36(10), 1303-1313 (2020-07-12)
Compared to autologous bone grafts, allogeneic bone grafts integrate slowly, which can adversely affect clinical outcomes. Here, our goal was to understand the molecular mechanisms underlying graft incorporation, and then test clinically feasible methods to accelerate this process. Wild-type and