Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
06-735
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase 3-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CASP-3, Anti-Caspase-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP3(836)
Allgemeine Beschreibung
Caspase-3 (UniProt: P42574; auch bekannt als EC:3.4.22.56, CASP-3, Apopain, Cysteinprotease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1) wird beim Menschen vom CASP3-Gen (auch bekannt als CPP32, Gen-ID: 836) kodiert. Cystein-Aspartat-Proteasen oder Caspasen spielen wesentliche Rollen bei Apoptose, Nekrose und Entzündung. In der Vergangenheit wurden Caspasen gemäß der Reihenfolge nummeriert, in der sie identifiziert wurden. Caspase-3 ist ein heterotetrameres Enzym, das aus zwei anti-parallel angeordneten Heterodimeren besteht, von denen jedes durch eine 17-kDa- (p17) und eine 12-kDa-Untereinheit (p12) gebildet wird. Caspase-3 wird anfänglich mit einer Propeptidsequenz (A.S. 1–9) erzeugt, deren Entfernen zum Caspase-3-Proenzym mit 268 Aminosäuren führt. Nach der Aktivierung wird das Proenzym zuerst zwischen Asp175 und Ser176 proteolytisch gespaltet, um ein p20-Fragment (A.S. 10–175) und die p12-Untereinheit (A.S. 176–277) zu erzeugen. Eine weitere Spaltung des p20-Fragments zwischen Asp28 und Ser29 erzeugt die p17-Untereinheit (A.S. 29–175). Die Untereinheiten p17 und p12 dimerisieren und bilden das aktive Caspase-3-Enzym. Caspase-3 hat eine strikte Anforderung an einen Asp-Rest an Positionen P1 und P4. Sie hat eine bevorzugte Spaltungssequenz von Asp-Xaa-Xaa-Asp-|- mit einem hydrophoben Aminosäurerest an P2 und einem hydrophilen Aminosäurerest an P3, obwohl auch Val oder Ala an dieser Position akzeptabel sind. Caspase-3 ist an der Aktivierung der Kaskade von Caspasen, die für die Ausführung der Apoptose verantwortlich ist, beteiligt. Beim Auftreten der Apoptose spaltet sie Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP) an der Asp216-|-Gly217-Bindung proteolytisch. Caspase-3 vermittelt die proteolytische Aktivierung von Caspase-6 und Caspase-7, während Caspase-3 durch Caspase-8, Caspase-9 oder Caspase-10 verarbeitet und aktiviert wird.
Spezifität
Erkennt Caspase-3 (Yama/Apopain) von voller Länge und proteolytische Fragmente.
Immunogen
Humanes Caspase-3-Fusionsprotein von voller Länge mit einem Histidin-6-Tag
Anwendung
Dieser Anti-Caspase-3-Antikörper ist zur Verwendung in der Immunhistochemie und in Western Blot für den Nachweis von Caspase-3 validiert.
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies Caspase-3 in A431-Zelllysat nach.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wie Caspase-3 in Gewebeschnitten der humanen Tonsillen nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von nichtstimulierten humanen A431-Zellen, Maus-3T3/A31- oder Ratten-PC12-Zellen beurteilt.
Zielbeschreibung
32 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1090; 04-439
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes IgG in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. Fügen Sie 2,5 µl von 2-Mercaptoethanol/100 µl des Lysats hinzu und kochen Sie es 5 Minuten lang, um die Vorbereitung zu reduzieren. Laden Sie 20 µg reduziertes Lysat pro Spur für Minigele.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Leist et al.
Biochemical and biophysical research communications, 258(1), 215-221 (1999-05-01)
The endogenous mediator nitric oxide (NO) blocked apoptosis of Jurkat cells elicited by staurosporine, anti-CD95 or chemotherapeutics, and switched death to necrosis. The switch in the mode of cell death was dependent on the ATP loss elicited by NO. This
Antiandrogen-induced cell death in LNCaP human prostate cancer cells.
Lee, EC; Zhan, P; Schallhom, R; Packman, K; Tenniswood, M
Cell Death and Differentiation null
A caspase cascade regulating developmental axon degeneration.
Simon, DJ; Weimer, RM; McLaughlin, T; Kallop, D; Stanger, K; Yang, J; O'Leary et al.
The Journal of Neuroscience null
Prisca Boisguérin et al.
Cardiovascular research, 116(3), 633-644 (2019-05-31)
Regulated cell death is a main contributor of myocardial ischaemia-reperfusion (IR) injury during acute myocardial infarction. In this context, targeting apoptosis could be a potent therapeutical strategy. In a previous study, we showed that DAXX (death-associated protein) was essential for
Oral inoculation of probiotics Lactobacillus acidophilus NCFM suppresses tumour growth both in segmental orthotopic colon cancer and extra-intestinal tissue.
Chen, CC; Lin, WC; Kong, MS; Shi, HN; Walker, WA; Lin, CY; Huang, CT; Lin, YC; Jung, SM; Lin, TY
The British Journal of Nutrition null