MABN42
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone D11
clone D11, from mouse
Synonym(e):
neuregulin 1, sensory and motor neuron derived factor, neu differentiation factor, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), glial growth factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nrg1(211323)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 on 10 µg of mouse brain microsomal tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain microsomal tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable