Merck
AB5605
Sigma-Aldrich
Anti-4-Hydroxynonenal-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
4-HNE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die Peroxidierung von Membranlipiden durch freie Radikale ist ein gut kontrollierter, laufender Prozess, der während des normalen Zellumsatzes und des normalen Alterungsprozesses auftritt. Daneben gibt es den unkontrollierten Prozess einer Produktion freier Radikale und gesteigerten Lipid-Peroxidierung, der mit Leberschädigung infolge von Exposition gegenüber halogenierten Kohlenwasserstoffen, übermäßigem Alkoholkonsum und akuter oder chronischer Eisenüberladung assoziiert ist. Es wird vermutet, dass eine übermäßige Produktion freier Radikale und eine übermäßige Lipid-Peroxidierung ein ätiologischer Faktor für Erkrankungen wie Atherosklerose, Diabetes, genetisch bedingte Hämochromatose, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson ist. 4-Hydroxynonenal (HNE) ist ein hochgradig reaktives, zytotoxisches Aldehyd, das bei der Oxidierung von w-6-ungesättigten Fettsäuren freigesetzt wird. Zusätzlich zu Phospholipiden und Nukleinsäuren kann HNE mit Sulfhydril-Gruppen oder Histidin- und Lysin-Gruppen von Proteinen effizient reagieren und so stabile HNE-Protein-Addukte bilden. Vermutlich übt HNE seine zytotoxischen Wirkungen durch diese HNE-Modifizierung von Biomolekülen aus. Dieses Multifunktionsmolekül kann als „zweiter toxischer Botenstoff“ betrachtet werden, der Initialereignisse freier Radikalbildung verbreitet und unterstützt. Es ist vermutlich weitgehend verantwortlich für die zytopathologischen Wirkungen, die bei oxidativem Stress beobachtet werden. Hohe 4-HNE-Spiegel werden in zahlreichen pathologischen Situationen nachgewiesen, was auf eine Beteiligung dieses Aldehyds an ihrer Pathogenese hinweist. Zu den bekannten pathobiochemischen Wirkungen von 4-HNE gehören die Stimulierung der Fibrogenese und Entzündungen. Dies deutet auf einen möglichen Beitrag zur Pathogenese mehrerer chronischer Erkrankungen hin, deren Progression durch entzündliche Reaktionen gefördert wird und durch Fibrose charakterisiert ist. Aufgrund seiner Fähigkeit, die Zellproliferation durch Interferenz mit der Aktivität von Zyklinen und Proteinkinasen zu modulieren und die apoptotische Reaktion zu hemmen, könnte 4-HNE auch eine Rolle in der Karzinogenese spielen.
Spezifität
Der von diesem Antikörper AB5605 erkannte HNE-Teil ist eine Spezies-unabhängige biochemische Modifizierung. Entsprechend sollte die Reaktivität des Anti-4-HNE-Antikörpers eine breite Palette von Spezies abdecken.
Spezifisch für 4-Hydroxynonenal (4-HNE).
Immunogen
4-HNE.
Anwendung
Der Anti-4-Hydroxynonenal-Antikörper weist den Gehalt von 4-Hydroxynonenal nach und wurde für die Verwendung in ELISA und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Western Blotting: 1:3.000 an Gehirnlysat von Alzheimer-Patienten.
ELISA: >1:10.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Antiserum von Ziegen. Flüssig mit 0,1 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nicht in einem Gefrierschrank mit Abtauautomatik aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of ?-3 PUFAs supplementation on myocardial function and oxidative stress markers in typical Rett syndrome.
Maffei, S; De Felice, C; Cannarile, P; Leoncini, S; Signorini, C; Pecorelli, A; Montomoli et al.
Mediators of Inflammation null
Redox imbalance and morphological changes in skin fibroblasts in typical Rett syndrome.
Signorini, C; Leoncini, S; De Felice, C; Pecorelli, A; Meloni, I; Ariani, F; Mari et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity null
Claudio De Felice et al.
Neurobiology of disease, 68, 66-77 (2014-04-29)
Rett syndrome (RTT) is a rare neurodevelopmental disorder affecting almost exclusively females, caused in the overwhelming majority of the cases by loss-of-function mutations in the gene encoding methyl-CpG binding protein 2 (MECP2). High circulating levels of oxidative stress (OS) markers
Ramzi Lakhdar et al.
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 13, 1987-1998 (2018-07-05)
Skeletal muscle wasting is an independent predictor of health-related quality of life and survival in patients with COPD, but the complexity of molecular mechanisms associated with this process has not been fully elucidated. We aimed to determine whether an impaired
Neuronal PPARgamma deficiency increases susceptibility to brain damage after cerebral ischemia.
Zhao, X; Strong, R; Zhang, J; Sun, G; Tsien, JZ; Cui, Z; Grotta, JC; Aronowski, J
The Journal of Neuroscience null