Merck
339288
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-fluorid
98%
Synonym(e):
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Lineare Formel:
MnF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
Form:
powder
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
856 °C (lit.)
Dichte
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)