Wichtige Dokumente
339296
Mangan(III)-fluorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?