Wichtige Dokumente
217905
Kupfer(II)-fluorid
98%
Synonym(e):
Cupric fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Verlust
<0.5% loss on drying, 105 °C, 1h
mp (Schmelzpunkt)
950 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
F[Cu]F
InChI
1S/Cu.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
GWFAVIIMQDUCRA-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?