377201
Mangan(II)-oxid
powder, −60 mesh, 99%
Synonym(e):
Manganmonoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Partikelgröße
−60 mesh
Dichte
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChIKey
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)