Wichtige Dokumente
764566
Cobalt sulfide
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Cobalt disulfide, Cobalt(IV) sulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 123.06 g/mol
Zusammensetzung
CoS2
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchschnittlicher Durchmesser
≤10 μm
Partikelgröße
≤10 μm
Dichte
4.23 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
S=[Co]=S
InChI
1S/Co.2S
InChIKey
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)