Merck
습식 화학 분석
다른 색상 용액의 초자류
습식 화학 분석은 여러 가지 방법으로 액체 시료에 있는 원하는 요소를 식별하고 정량합니다. 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데, 정성적 분석은 요소를 식별하고 정량적 분석은 수량을 결정합니다. 화학 시약을 사용하면 분석물이 염료를 비례적으로 변환시켜서 시각적으로 또는 광도측정기로 판독할 수 있습니다.  
습식 화학 분석은 적정, 증류, 분광광도법(UV/Vis/IR), 색도 측정, 여과, 건조, 무게 측정, pH 시험, 전극으로 직접 판독 등 다양한 기술을 포함합니다. 이러한 분석 방법은 이 중 일부가 자동화를 할 수 없기 때문에 다른 방법에 비해 노동 집약적일 수 있습니다. 
주요 카테고리
Acids bottles
Acids
폭넓은 산 범위에 대해 알아보십시오. 분석용 Supelco®, 실험실용 Sigma-Aldrich®, 제약용 SAFC®. 다양한 요구조건을 위한 맞춤형 솔루션.
제품 구매
액체 검체용 유리 베럴에 적합한 플런저가 있는 오토샘플러 시린지.
분석 주사기
최적화된 샘플링: Hamilton, SGE, VICI® 정밀 샘플링 시린지 - 표준, 고품질. 응용분야, 호환성, 선호도에 기반하여 선택하십시오.
제품 구매
눈금이 있는 유리 바이알
용매
정밀한 분석 보장: 불활성이며 인증된 바이알은 추출물과 침출물을 방지합니다. HPLC, GC/MS, LC/MS를 위한 범용 목적의 바이알인 Supelco® 자동 샘플러로 위험을 줄이십시오.
제품 구매
이미지는 Titripac 액체 용액의 하얀색 병을 묘사하며 옆에는 포장 상자가 있습니다. 병에는 검은색 뚜껑이 있고 텍스트와 브랜드 로고가 있는 라벨로 일부가 싸여 있습니다. 포장 상자는 하얀색이며 초록색 강조 부분이 있고 제품명, 사용 지침, QR 코드 등의 정보가 표시되어 있습니다. 병과 상자는 밝은 단색을 배경으로 하여 배치되어 있습니다. 상자에는 휴대하기 쉽도록 컷아웃 손잡이가 있습니다.
적정 시약
자사의 폭넓은 농도용액 제품들은 적정 결과를 믿을 수 있게 만들어줍니다. 적정 과정을 개선하기 위한 Titripac® 및 3S 뚜껑과 같은 정교한 포장 및 혁신적인 솔루션입니다. RFID 태그를 통한 원활한 데이터 전송은 SmartChemicals 및 3S 시약에서 가능합니다.
제품 구매
pH 측정
pH는 물에 있는 수소와 수산화이온의 양을 정량화하기 때문에 pH 값(0~14, 7은 중성)은 용액의 산도와 알칼리성을 나타냅니다. 많은 물리적, 화학적, 생물학적 반응이 pH에 따라 변하기 때문에 pH 측정은 실험실에서 하는 가장 중요한 검사입니다. pH 미터로 pH를 측정하는 것이 가장 정확한 결과를 제공합니다. pH 미터를 용액에 넣었을 때 두 전극 사이의 전압 차이를 측정합니다. 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 얻기 위해 pH 미터를 표준 버퍼 용액에 대해 교정해서 사용합니다.
BOD 측정
생화학적 산소 요구량(BOD)은 물에서 유기물을 호기성 분해할 때 미생물이 소비하는 용존 산소량을 측정합니다. BOD 측정으로 폐수, 유출수, 오염수 속에 존재하는 생분해성 유기물의 양을 추정합니다. BOD 측정에 많이 사용되는 두 가지 방법은 희석법과 측압법입니다.
  • 희석법: 정제수에 무기영양소, 버퍼 염, 충분한 양의 균을 첨가하여 시료(희석수)를 전처리하는 표준 방법입니다. 그 다음 시료를 여러 수준으로 희석합니다. BOD 병을 상단까지 채운 후 뚜껑을 씌우고 밀봉한 다음 어두운 곳에서 5일간 20 °C에서 배양합니다. 용해된 산소 농도를 5일 배양 기간 전후에 측정합니다. 희석물과 공란(blank)에 대해 보정된 이러한 두 값의 차이가 BOD5 값입니다.
  • 측압법: 측압법은 희석되지 않은 시료가 들어 있는 병에 측압기를 장착합니다. 병 내부의 공기 압력 저하를 지속적으로 모니터링하며 이는 시료의 산소 흡수량을 의미합니다. 이 방법은 희석할 필요가 없기 때문에 희석법보다 쉽고 연속적으로 측정할 수 있습니다.
COD 측정
화학적 산소 요구량(COD)은 물 속의 유기물을 화학적으로 산화시키는 데 필요한 산소를 측정하는 것입니다. 따라서 COD로 수질과 폐수의 품질을 평가합니다.
COD 검사는 산성 조건에서 강력한 산화제가 있는 상태에서 수행합니다. 알려진 과량의 산화제를 시료에 첨가하고 산화가 완료되면 지시 용액을 사용한 적정을 통해 용액에 남아 있는 산화제의 양을 추정합니다. COD 테스트는 BOD(5일)에 비해 완료하는 데 최대 2~3시간이 소요되며, 난분해성 유기물을 포함한 모든 유기 오염물질을 측정합니다.
COD는 열 전처리 중 시료의 유기 오염물질에 의해 크롬(III)으로 전환되는 크롬(VI) 함유 시약이 미리 채워진 큐벳을 사용하여 분석할 수 있습니다. 소비되는 크롬(VI)의 양은 COD 양에 비례하며 광도측정기를 통해 직접 검출할 수 있습니다.
NP 분석기
질소(N)와 인(P)과 같은 토양 영양소는 식물 성장에 필수입니다. 질소 퇴적물이 증가하면 토양의 산도가 높아지고 영양 불균형이 발생하며 토양 미생물 구성을 변화시키며 온실가스 배출 증가에 기여하기 때문에 토양 생태계를 해칩니다. 따라서 식품 및 환경 실험실에서 질소를 정기적으로 검사할 필요가 있습니다.
질소를 측정하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이러한 방법에는 질소가 함유된 유기 화합물을 무기질소 물질로 변환하는 초기 산화 단계가 필요합니다. 다음 방법 중 하나로 산화 단계가 진행됩니다. (1) 켈달(Kjeldahl) 분해, (2) 자외선(UV) 산화, (3) 황산염 산화 그리고 (4) 고온 산화(연소).
P 측정은 환경 분석에서 중요한 단계가 되었습니다. 수역에서 높은 인과 질소 농도는 독성 녹조의 빠른 성장을 유발하기 때문에 수질을 손상시킬 수 있습니다. 인 분석은 일반적으로 아스코르브산 몰리브데이트 방법(예: 광도측정기로 정량적으로 분석되는 즉시 사용할 수 있는 검사 키트)으로 수행합니다. 질소와 인 분석기는 독립적인 기기이거나 두 가지 분석기의 조합일 수 있습니다.
TOC 분석
총유기탄소(TOC)는 유기 화합물에 존재하는 탄소의 양을 측정합니다. TOC는 시료에 존재하는 모든 유기물에 대해 매우 민감하고 비특이적인 측정입니다. 따라서 제조 공장에서 환경에 유기화학물질 방출을 규제하는 데 사용됩니다. TOC 검출은 부산물 소독으로 인해 정제수 시스템 분야에서도 중요한 측면입니다. TOC를 측정하는 방법은 다양합니다.
  • 오프라인 측정은 물 시료를 용기에 담아 기기로 가져와서 수행합니다.  
  • 온라인 측정에서는 기기가 정제수 흐름에 직접 연결됩니다.
  • 유기 분자 산화
  • TOC를 측정하는 기기는 CO2를 선택적으로 검출하도록 설계되었습니다.
이 방법은 COD에 대한 보완 방법으로 많이 간주되며 특정 셀 검사 키트를 사용하여 측정할 수도 있습니다.
용해/분해
시료 전처리는 분석 절차에서 중요한 단계입니다. 시료가 종종 직접 분석에 적합하지 않기 때문에 시료 전처리 단계가 필요합니다. 이것은 분석물을 균일하게 용해된 형태로 변환하는 것이 목표입니다. 시료 전처리에 사용되는 시약의 양이 시료 자체보다 많기 때문에 시약의 순도가 적합해야 시료 오염 또는 위양성 결과를 방지할 수 있습니다. 시료 전처리에는 용해, 분해, 용융, 추출 등과 같은 기술이 사용됩니다. 무기물 분석에서는 용해가 쉽지 않은 시료를 분석하기 쉬운 형태인 액체로 변환하기 위해 종종 분해가 사용됩니다. 산, 부식성 알칼리, 염기, 염은 분해제로 사용되며 시료의 오염을 방지하기 위해 우수한 품질을 사용해야 합니다.
중량 분석
중량 분석은 분석 화학에서 질량에 기반한 분석물의 정량적 측정을 위해 사용됩니다. 이 분석 방법의 다른 유형에는 침전, 휘발, 전기 분석 방법이 있습니다. 분석물과 원하는 반응을 얻기 위한 중량 분석을 위해서 여러 무기물 시약이 필요합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.