Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 폐수 내 COD 측정(급속소화법)
분석 방법: 폐수 내 COD 측정(급속소화법)
20분 소화 후 chromate 소비량을 광도측정법으로 측정
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 114560  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 4.0 - 40.0 mg/l*
카탈로그 번호 101796  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 5.0 - 80.0 mg/l
카탈로그 번호 114540  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 10 - 150 mg/l
카탈로그 번호 114895  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 15 - 300 mg/l
카탈로그 번호 114690  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 50 - 500 mg/l
카탈로그 번호 114541  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 25 - 1500 mg/l
카탈로그 번호 114691  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 300 - 3500 mg/l
카탈로그 번호 114555  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 500 - 10,000 mg/l
카탈로그 번호 101797  Spectroquant® COD 셀 검사, 측정 범위 5000 - 90,000 mg/l
카탈로그 번호 171201  Spectroquant® 가열반응기 TR 420 또는
카탈로그 번호 171202 Spectroquant® 가열반응기 TR 620
급속소화법
*Move 100과 호환되지 않습니다.
COD 급속소화법
관련 표준(ISO 15705)에 따라, 셀 검사를 이용한 COD 측정은 148°C에서 수행되는데, 이는 셀 내의 COD/물 혼합물이 이 온도에서 이미 끓기 때문입니다. 따라서 이 경우 더 높은 소화 온도는 적절하지 않습니다. 기존의 비등 시간은 120분입니다. 하지만 실제 실험에서 보여주듯이, 대부분의 폐수 시료는 단지 20분 안에 이미 충분히 소화됩니다.
그러므로 머크는 표준 방법 외에도 다음의 장점을 지닌 COD 급속소화법을 제공합니다.
  • 표준 준수 소화 온도(148°C)
  • 표준 가열반응기를 사용할 수 있으므로 추가적인 조사가 필요하지 않습니다.
  • 시료의 수에 따라 사용자는 12웰 또는 24웰이 있는 가열반응기 중에서 선택할 수 있으며, 이는 동시에 많은 수의 시료를 진행할 수 있다는 뜻입니다. 
시료 조제:
가열반응기 양쪽 유형 모두 최대 7가지 맞춤형 방법을 입력할 수 있습니다. 기기 설명서 5.6.1장의 맞춤형 방법 입력 방법에 제시된 지침을 참조하십시오.
총 가열 시간 20분과 더불어 148°C 소화 온도를 선택하여 입력합니다. 가열반응기를 설정 메뉴에서 수동 시작으로 전환합니다. 예열을 시작합니다. 최종 온도 148°C에 다다르면, 가열반응기가 대기 모드에 있다는 것을 뜻하는 S 기호가 표시됩니다. 준비된 튜브를 삽입하고 온도가 148°C에서 평형을 이룰 때까지 기다립니다. 그 뒤 run/enter 키를 다시 눌러 타이머와 가열 사이클을 시작합니다. 가열 시간 20분이 넘으면, 뜨거운 튜브를 가열반응기에서 꺼내서 거치대에 놓습니다. 약 > 40°C가 될 때까지 식힌 뒤 튜브 내용물을 스월링하여 혼합합니다. 부유고형물을 가라앉히고 각 시험에 대한 값을 광도계 설명서 지침에 따라 측정합니다.
실제 경험과 고객의 반응에서 알 수 있듯이, 대부분의 폐수 시료는 120분 소화 시간 대신에 20분 소화 시간을 적용해도 같은 결과를 보여줍니다.
분석:
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다. 
재료
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Network error: Failed to fetch