product name
Ammonia solution 25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
형태
liquid
expl. lim.
27 %
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- As a pH-adjusting agent to ensure beneficial alkaline conditions.
- For the accurate measurement of chloride in human serum.
특징 및 장점
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Verylow limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Idealfor method development
- Nointerference or contamination due to unknown impurities
포장
Please note the following replacements:
1054321000 (1 L glass bottle) replaced by 1054321011 (1 L HDPE bottle)
1054322500 (2.5 L glass bottle) replaced by 1054322511 (2.5 L HDPE bottle)
More information about our ergonomic and unbreakable HDPE bottles can be found here: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
문서
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
프로토콜
광도측정 검사 및 투명하게 여과된 시료를 이용하여 445 nm에서 결과를 측정해서 물에 함유된 Selenium을 정량화.
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
산 무기화 후 Cuprizon을 이용한 광도측정법에 의한 측정
관련 콘텐츠
산 무기화 후 Cuprizon을 이용하여 광도측정법으로 측정
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.