분석 방법: 분석 품질 보증, 총 Chlorine에 대한 표준
시약:
카탈로그 번호 102426 분석용 Chloramine T
카탈로그 번호 116754 분석용 정제수
표준용액 조제:
Chloramine T 4.00 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에서 분석용 정제수로 용해시키고 분석용 정제수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 1000 mg/l 농도의 총 chlorine이 됩니다.
이 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고) 시, 저장용액 및 희석된 조사용액은 하루 동안 안정적으로 유지됩니다.
검사용 키트와 함께 사용: | mg/L Cl2 | |
---|---|---|
111174 | MColortestTM Chlorine 및 pH 검사(유리 + 총 chlorine) | 0.1 - 1.5 |
111100 | MColortestTM Chlorine 및 pH 검사(유리 + 총 chlorine) |
|
111113 | MColortestTM Chlorine 검사 시약 Cl2-1 |
|
114801 | MColortestTM Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine, 액상) | 0.1 - 2 |
114803 | MColortestTM Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine, 액상) |
|
114826 | MColortestTM Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine) | 0.25 - 15 |
118326 | MColortestTM Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine) |
|
검사용 키트와 함께 사용: | mg/l | |
116896 | Reflectoquant® Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine) | 0.5 - 10.0 |
100597 | Spectroquant® Chlorine 셀 검사(유리 + 총 chlorine) | 0.03 - 6.00 |
100599 | Spectroquant® Chlorine 검사(유리 + 총 chlorine) | 0.010 - 6.00 |
100602 | Spectroquant® Chlorine 검사(총 chlorine) | 0.010 - 6.00 |
100086 | Spectroquant® Chlorine 시약 Cl2-1 | 0.010 - 6.00 |
119257 | Spectroquant® Chlorine 분말 팩 10 ml 시료(총 Chlorine), 머크 제품이 아닌 광도계용 | 0 - 2.00 |
119258 | Spectroquant® Chlorine 분말 팩 25 ml 시료(총 Chlorine), 머크 제품이 아닌 광도계용 | 0 - 10.00 |
Network error: Failed to fetch