1118328
USP
Chloroquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4,7-Dichloroquinoline
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
vapor pressure
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API family
chloroquine
양식
crystalline
포장
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
제조업체/상표
USP
색상
off-white to brown-yellowish
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
solubility
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.