생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
API family
chloroquine
양식
solid
포장
pkg of 10 mg
제조업체/상표
USP
저장 조건
protect from light
색상
white
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Clc1c2c(nccc2NC(CCCN(CC)CC)C)ccc1
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate.
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.