1118350
USP
Chloroquine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroquine
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
API family
chloroquine
양식
powder
포장
pkg of 15 mg
제조업체/상표
USP
저장 조건
protect from light
색상
tan
bp
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
mp
176-215.6 °F (80—102°C)
solubility
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
density
1.14 g/cm3
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.