주요 문서
917281
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
동의어(들):
15N Labeled ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩1,218,000
₩1,218,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩1,218,000
About This Item
Linear Formula:
15NH4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
54.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.12
₩1,218,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99.9 atom % 15N
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
crystals
기술
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)