주요 문서
SU860007
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
동의어(들):
Tan PTFE/Silicone Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EACH
₩759,525
₩759,525
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EACH
₩759,525
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩759,525
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
tan PTFE/silicone
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
직경 × 두께
22 mm × 3.2 mm
호환성
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)