문서
27236
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
직경 × 두께 × PTFE 두께
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)