주요 문서
SU860001
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
동의어(들):
Clear glass screw top vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩93,177
₩93,177
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩93,177
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
₩93,177
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
27.5 mm × 95 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)