주요 문서
23193-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
동의어(들):
Tan PTFE/Silicone Septa for Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩188,080
₩188,080
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩188,080
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩188,080
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
material
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
직경 × 두께
22 mm × 0.125 in.
호환성
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness. 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)