주요 문서
27188-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
동의어(들):
Tan PTFE/Silicone Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩236,698
₩236,698
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩236,698
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩236,698
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
직경 × 두께
22 mm × 0.100 in.
호환성
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to