주요 문서
PHL83514
Isomangiferin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone 4-C-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩990,437
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩990,437
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18O11
CAS Number:
Molecular Weight:
422.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(c(c4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(26)16(27)17(28)19(30-11)13-9(24)2-8(23)12-14(25)5-1-6(21)7(22)3-10(5)29-18(12)13/h1-3,11,15-17,19-24,26-28H,4H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
InChI key
CDYBOKJASDEORM-HBVDJMOISA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, and inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)