주요 문서
27379
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩244,717
₩244,717
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩244,717
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩244,717
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
27.5 mm × 95 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.