주요 문서
27185-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩208,075
₩208,075
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩208,075
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩208,075
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
material
amber glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)