주요 문서
27028-U
Supelco
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩284,809
₩284,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩284,809
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩284,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial (with graduations)
설명
cap not included
특징
closure type screw top vial
graduated
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only, volume 40 mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 24-400.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)