주요 문서
505269
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
54 EA
₩280,140
₩280,140
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
54 EA
₩280,140
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩280,140
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
특징
endcapped
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 54
라벨링 범위
5.5% C
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
phenyl bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.