주요 문서
27172-U
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
동의어(들):
PK100 22ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩266,742
₩266,742
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩266,742
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩266,742
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
특징
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
용적
22 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials (22mL), screw top with green Thermoset cap are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)