분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g
pkg of 1 × 5 g
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI key
NLDCRRFPGOSAHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (880151P-5G)
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객