850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
InChI key
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in developing a method for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography[5]
- in the preparation of bicelle samples[6][7]
- in the preparation of lipid vesicles for guanosine-5′ -triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays[8]
- to establish a bicelle system for the characterization of hepatitis C virus (HCV) p7 channel[9]
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객