설명
Sphingomyelin (Egg, Chicken)
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (860061P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
일반 설명
Sphingomyelin and related lipids
애플리케이션
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객