주요 문서
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
동의어(들):
pipette cleaning basket, pipette holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩344,593
₩344,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩344,593
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
₩344,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
크기
D
특징
Holds 400 mm pipettes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene DS5241-0040
재고 정보
not available in EU
바스켓 O.D.
133 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)