주요 문서
P7738
Sigma-Aldrich
Scienceware® Pasteur pipette can holder
capacity of up to four sterilization cans
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩153,773
₩153,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩153,773
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩153,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
epoxy (coated steel)
특징
Holds 4 cans
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18942-0000
너비 × 깊이 × 높이
5 1/2 in. × 8 1/2 in. × 7 3/4 in.
일반 설명
• Designed specifically for the safe, convenient storage of these disposables which are used with high frequency
• Sits flat on the benchtop for convenient access without "dropping" other pipettes
• Capacity of up to four sterilization cans
• Durable epoxy-coated blue surface, autoclavable
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)