Merck
Home제품실험 용품Nalgene® 제품
Nalgene® 제품
테이블 위에 놓여 있는 다양한 Nalgene® 병들.
우수한 플라스틱 실험용품의 선두 주자로 인정받는 Nalgene® Labware는 일반적으로 실험실 등급의 플라스틱 레진 소재로 만들어집니다. 여기에는 플라스크, 비커, 용기, 깔때기, 기타 과학 연구 및 실험에 사용되는 품목이 포함됩니다. Nalgene® Labware 제품은 연구, 학술, 산업 및 의료 실험실에서 다양한 용도로 널리 사용되고 있습니다.
Nalgene® 시료 전처리 및 보관
Nalgene® 플라스크
Nalgene® 플라스크는 일반적으로 폴리프로필렌, 폴리카보네이트 또는 기타 내화학성 재료로 만들어지며 각기 다른 실험적 요구 사항에 맞게 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 당사의 제품군에는 손쉽게 액체를 혼합하고 휘젓는 데 이상적인 Nalgene® 폴리카보네이트 엘렌마이어 플라스크, 유리 플라스크의 훌륭한 대안이 되는 Nalgene® 여과 플라스크, Nalgene® 배플 쉐이크 플라스크가 있습니다.
Nalgene®
Nalgene® 병은 폴리에틸렌 테레프탈레이트 코폴리에스테르 글리콜 개질(PETG), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 폴리프로필렌 코폴리머(PP 코폴리머), 불소화된 에틸렌 프로필렌(FEP) 및 폴리카보네이트(PC) 등 견고하고 튼튼한 소재로 만들어집니다. 이 병은 다양한 실험실 요구 사항에 부응하는 버퍼, 배양 및 배양 배지 를 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 제품에는 Nalgene® 배지 병, Nalgene® 원심분리기 병, Nalgene® 세척 병, Nalgene® 점적기 병, Nalgene® 진단용 병이 포함됩니다.
Nalgene ® 비커
Nalgene® 그리핀 비커, 손잡이가 있는 비커, Nalgene® 비커, Nalgene® PFA 비커를 제공합니다. Nalgene® 그리핀 비커는 투명 폴리프로필렌 또는 폴리메틸펜텐으로 제작되어 유리의 투명성, 뛰어난 내화학성 및 내열성을 제공합니다. 모든 크기의 비커에는 읽기 쉬운 실크 스크린으로 처리된 눈금이 있습니다.
Nalgene® Carboy
Nalgene® 고밀도 폴리에틸렌 카보이는 오토클레이브가 가능하며 대량의 배양 배지, 백신 제품 생산, 벌크 배지 및 화학물질 보관을 취급하도록 설계되었습니다. 이 카보이는 입구가 커서 쉽게 채우고 분배할 수 있으며 천연 폴리프로필렌으로 제작되었습니다. 원형, 정사각형, 로우 형태로 제공되므로 사용 가능한 벤치 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
Nalgene® 단지
이 용기는 폴리메틸펜텐 또는 폴리프로필렌 소재로 만들어졌으며 투명하고 내화학성이 뛰어납니다. 페이스트, 검체, 고체 및 실험실 용품을 보관하는 데 사용됩니다. 30 mL에서 1000 mL에 이르는 광범위한 용량으로 최대의 유연성을 제공합니다.
Nalgene® 극저온 바이알
이 극저온 바이알은 초저온 보관에 사용되는 멸균 무색 폴리프로필렌 바이알입니다. 내부 및 외부 나사산을 모두 갖춘 이 제품은 원뿔형 바닥 또는 자립형 옵션으로 제공되며 기본 색상 및 호박색 버전으로 제공됩니다.
Nalgene® Dewars
Nalgene® Dewars는 얼음물, 드라이아이스/용매 수조 및 액체 질소의 단기 보관을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다.
Nalgene® 눈금 실린더
이 실린더는 폴리프로필렌 또는 폴리메틸펜텐으로 만들어지며 용액을 계측하는 데 사용됩니다.
Nalgene® 진공 여과 시스템
Nalgene® 진공 여과 시스템은 멸균 처리되어 있으며 폴리에테르설폰 멤브레인을 사용합니다. 이 멤브레인은 단백질 결합력이 낮아 배지에서 단백질 손실 위험을 최소화합니다. 이 여과 시스템은 혈청, 세포 배양 배지, 버퍼 및 첨가제의 여과에 사용됩니다.
Nalgene® 멤브레인 포셉
포셉은 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 크로스 액션 설계로 멤브레인을 손상시킬 수 있는 압력을 가하지 않고 고정합니다.