BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
동의어(들):
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩523,740
₩523,740
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩523,740
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
₩523,740
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
추천 제품
일반 설명
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.