주요 문서
Z275743
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette jars
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
동의어(들):
pipet jar, pipette storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩312,722
₩312,722
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩312,722
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
₩312,722
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
크기
D
특징
Holds 400 mm pipettes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5242-0040
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resilient HDPE container for soaking pipettes. Also make excellent general-purpose containers. All sizes have a flanged base for added stability and a dust cover.
CAUTION: Concentrated sulfuric acid will cause pipette jar to fail. Keep the acid concentration at 60% or less.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)