주요 문서
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,362
₩173,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,362
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩173,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18957-0000
일반 설명
PP and PVC rack holds up to 94 pipettes and swivels for easy access. Base has raised lip to retain draining liquid. Unit stands 48 cm high when assembled, and the rotating disk diameter is 18 cm.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)