주요 문서
Z189936
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support stand
Holds 28 x pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩79,982
₩79,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩79,982
About This Item
UNSPSC 코드:
41122801
NACRES:
NB.01
₩79,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 28 x pipettes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18955-0000
깊이 × 높이
7 in. × 7 in.
일반 설명
  • Scienceware® pipette support stand is made of polypropylene.
  • Ideal for safe and convenient storage of up to 28 pipettes.
  • Features a two-section top plate to hold 10 x 14 mm and 18 x 10 mm pipettes.
  • The 4mm holes in the lower plate protect the tip of the pipettes when orderly placed in the stand.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)