389374
D-Glucose-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
Labeled Glucose, D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
powder
광학 활성
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
관련 콘텐츠
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
단백질 구조 분석은 치료 요법에 중요한 역할을 하는 질병 바이오마커와 약물 표적을 식별하는 데 도움이 됩니다.