주요 문서
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
동의어(들):
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩4,030,362
₩4,030,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩4,030,362
About This Item
Linear Formula:
(CD3)3CNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩4,030,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
-67 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-36.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-38 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)