바이오공정 Mobius® 일회용 생물반응기
모듈식 일회용 생물반응기를 현재 공정에 도입하려고 찾아보거나 또는 제조 유연성을 향상시켜 모든 유형의 업스트림 공정을 수용할 수 있는 방법을 찾고 있거나 관계없이, Mobius® 제품 및 솔루션은 세포배양에 대한 점점 진화하는 요구사항을 충족시키도록 지원할 수 있습니다.
Mobius® 생물반응기 제품군은 벤치탑 크기(2 mL and 3 L), 파일럿, 임상 및 상용 제조(50 – 2,000 L) 반응기를 포함하며 초기 공정 개발에서 상용 배치 생산까지 세포배양이 가능합니다.
Mobius® 일회용 생물반응기는 더 빠르면서도 비용 효율적으로 작업할 수 있도록 지원하는 제품을 포함합니다. 머크의 전문가들은 공정 전반에 걸쳐 고객님과 협업하여 목표를 달성할 수 있도록 지원할 것입니다.
더 알아보기
Mobius® Breez 미세생물반응기
순탄하고 적응성 및 재현성이 있는 세포 공정을 지원하기 위해 설계된 2 mL 자동화 일회용 관류 세포배양 플랫폼. 시스템은 세포주, 배지 스크리닝 및 최적화, 초기 공정 개발처럼 다양한 응용분야를 가속화할 수 있습니다. Mobius® Breez 미세생물반응기를 통해 더 많은 재료 소비가 필요한 기존의 기술보다 효율성을 향상시키고 개발 일정 및 비용을 줄일 수 있습니다.
장점
- 2 mL에서 높은 세포 밀도 달성이 가능한 관류 공정
- 자동 제어 및 모니터링으로 실제 손으로 하는 작업으로부터 해방
- 작업의 융통성으로 개발 일정 및 비용을 줄일 수 있습니다.
Mobius® 3 L 일회용 생물반응기
유가식 또는 관류 모드에서 벤치 규모 세포배양을 위한 일회용 교반 탱크 생물반응기. 일회용의 융통성과 예측 가능한 교반 탱크 설계를 결합하여 벤치 규모 세포배양 공정 개발을 위한 이상적인 솔루션으로 만듭니다.
장점
- 하루 중 실험 간 운전정지시간을 줄여서 실험실 자원 활용 극대화
- 광범위한 제어장치 호환성 덕분에 일회용 솔루션으로 전환하기 위한 추가장비 구매가 필요 없습니다.
- 기존 유리 생물반응기와 비슷한 기능성
Mobius® iFlex 바이오리액터
오늘의 모듈식 유연성으로 미래의 공정에 대비하세요.
Mobius® iFlex 생물반응기로 미래의 바이오제조 시설로의 이전을 시작하십시오. 모듈식, 차세대, 고성능, 즉시 관류 사용 가능한 생물반응기이며 더없이 훌륭한 설계로 극도로 높은 세포 밀도를 지원할 수 있습니다.
새로운 Mobius® iFlex 생물반응기는 확장성 있는 교반 탱크 생물반응기 포트폴리오로, 당사의 혁신적인 Ultimus® 필름으로 제작된 강도가 향상된 일회용 백을 활용합니다. 관류 응용분야는 관류 타워를 통합함으로써 손쉽게 지원되며, Cellicon® 필터 어셈블리를 사용하여 생물반응기 용기에 세포를 유지하면서 폐배양 배지를 제거합니다.
장점
- 증대된 혼합 및 산소 이동을 통한 고성능
- 배치 시행, 유가식 및 관류 공정에
유연성 - 50 L부터 2000 L 용량까지 확장성
관련 제품 자료
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
- Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
- Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.