抗体医薬品製造
抗体薬物複合体(ADC)は、モノクローナル抗体(mAbs)を用いて高活性医薬品成分(HPAPI)を標的細胞に送達する治療薬です。ADCは、安定なリンカーを介してペイロードに結合したモノクローナル抗体(mAb)からなる。リンカーは、ペイロードが標的部位に到達するまで抗体に結合したままであることを保証するため、標的外毒性を最小限に抑えることができます。承認されたADCや開発中のADCのほとんどは、様々ながんを適応症としているが、この複雑な治療薬は、他の様々な疾患の治療にも大きな可能性を秘めています。
自社でのADC開発・製造のための原材料や設備に関する詳細情報が必要な場合、またはCDMOへのアウトソーシングにご興味がある場合は、 ご連絡ください。
注目のカテゴリ
ADC開発と製造の課題
ADCの開発と製造は、mAbsのそれよりも複雑であり、多大な技術的専門知識と、オペレーターの安全性を維持するための強固な封じ込め対策を必要とします。一般的に、HPAPIや大型分子の開発、リンカー化学、コンジュゲーションに関する専門知識が必要であり、ADC製品の純度、均質性、安定性を特性評価し、実証する分析能力と組み合わせる必要があります。さらに、製造室には通常、オペレーターが細胞毒性の高いペイロードに暴露されるリスクを軽減するために設計された特殊な装置が設置されています。
望ましいADC分子の開発が成功し、一貫して生産されるかどうかは、以下のようないくつかの要因に左右されます。
- コンジュゲーション:mAbの機能性に影響を与えないこと。コンジュゲーションの方法によって、非特異的であったり、部位特異的であったりします。
- リンカーの設計:患者への投与後のADCの安定性、標的部位でのペイロード放出の効率、薬物動態、有効性、毒性に影響を与えます。
- 薬物対抗体比(DAR):mAbに結合したHPAPIまたは薬物分子の平均数が望ましい値になるようにしなければなりません。DARが低いとADCの有効性が低下し、一方DARが高いとmAbの構造、安定性、標的結合、全体的な安全性プロファイルに悪影響を及ぼす可能性があります。
- RNA精製プロセス関連の汚染物質、残留リンカー、細胞毒性のHPAPIペイロードを確実に除去するために最適化されています。
- RNA精製望ましい治療効果を維持するためには、任意のDARにおいてADC組成の変動が少ないことが望ましいのです。
- 確実な封じ込め:オペレーターの安全性を維持するためには、製造ワークフロー全体を通じて重要なことです。シングルユースシステムは、ADC製造を成功させるための柔軟で安全かつ信頼性の高いソリューションを提供します。
- 安定した安全な処方:非経口投与には高品質の賦形剤の選択が必要です。最適な治療効果を得るためには、ADCの安定性、可溶化、投与性が必要です。
ADCの製造プロセスを通じて、オペレーターの安全性を確保し、汚染リスクを低減し、開発からGMP製造までのシームレスなスケーラビリティをサポートする製品と技術を選択することが極めて重要です。シングルユースシステムは、安全で再現性が高く、スケーラブルなソリューションを提供し、目標とする品質特性を満たす高い収率をサポートします。サプライヤーからの抽出物および溶出物に関する包括的な文書化により、リスク評価が容易になり、ADC製造の成功と安全への道のりが加速されます。
ワークフロー
コンジュゲーション
HPAPIペイロードまたはペイロード-リンカー複合体試薬は通常別々に調製されます。コンジュゲーションを成功させるには、試薬の添加を最適化し、コンジュゲーション反応のモニタリングとコントロールを行いながら、適切な混合を行う必要があります。
精製
ADCの精製には、クロマトグラフィーおよび/またはタンジェンシャルフローろ過(TFF)が用いられます。その目的は、望ましくないDARを持つ分子、凝集体、残存する非共役リンカーペイロード、反応溶媒などの不要な種を除去することです。コンジュゲートされたペイロードは、特に疎水性が高い場合、ADCの凝集を促進する可能性があり、精製にさらなる難題をもたらします。
TFFによるさらなる精製と最終製剤化
汚染物質を減らし、ADCを製剤緩衝液に交換するために、追加の精製が必要な場合があります。ADCの溶解性を維持することは、特に一般的に疎水性が高いことを考えると極めて重要です。緩衝剤、pH調整剤、界面活性剤、安定剤、粘度低減賦形剤などの高品質な化学薬品を使用することで、効率的な精製と安定した最終処方をサポートします。
ろ過滅菌
製剤化されたバルクADCは、充填前または充填のための出荷前に無菌濾過されます。ADCバルクの無菌性を維持し、毒性の高いHPAPIペイロードからオペレーターの安全を確保するためには、適切な封じ込めが重要です。
最終充填
ADC原薬は充填前に無菌ろ過されます。適切に設計された最終濾過・充填アセンブリーは、製品ロスを最小限に抑え、ADCの収量を最大化すると同時に、フィルターの完全性試験を可能にし、オペレーターの安全のために必要な無菌性と封じ込めを維持することができます。
関連資料
- ADCs are a fast-growing drug modality used as a cancer therapy. Learn more about the parts of an ADC, how bioconjugates work, and the ADC manufacturing process.
- Meta description: ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- すべて表示 (45)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245