電池・スーパーキャパシタ・燃料電池
注目のカテゴリー
電池
電池は、電極(正極(+)と負極(-))、導電性電解質、正極と負極間のセパレータから構成されます。充電式リチウムイオン電池(LIB:lithium-ion battery)では、一価のリチウムカチオンが電極間を移動します。放電時は、アノード(-)が酸化し(電子を失い)、カソードで還元(電子の獲得)が起こり、充電の際は、このプロセスが逆転します。高エネルギー、出力密度、安全性の向上、材料コストの低減により、リチウムイオン電池はエレクトロニクス業界に革命を起こし、モバイル機器から電気自動車まで、私たちの生活のさまざまな場面に組み込まれています。2019年には、リチウムイオン電池技術を開発した科学者にノーベル化学賞が授与されました。
燃料電池
燃料電池は、正極、負極、導電性電解質で構成されており、多くの場合、発電量を増やすために直列に接続してスタック化します。電極は、電極反応を行うための触媒で被覆された多孔質材料で構成されます。燃料電池は、使用する電解質の種類によって、固体高分子形、固体酸化物形、リン酸形、アルカリ形、溶融炭酸塩形の5つの種類に大きく分類されます。高分子電解質膜(プロトン交換膜)を用いたタイプの燃料電池が、現在最も有望視されています。
燃料電池は、高効率、低排出ガス量、低環境負荷であることから、従来の内燃機関を凌ぐ代替エネルギー技術として開発されてきました。また、燃料電池は、廃棄物として原理的には熱と水しか発生しないため、ポータブル機器、据置型装置、輸送ソリューションなど、幅広い用途で新しい電力源として期待されています。
関連資料
- 酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
- リチウムイオン電池用
- 各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
- シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
- PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。
- すべて表示 (90)
関連プロトコル
- 典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
- すべて表示 (2)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245